Calciumwolframat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13051.14
13051.22
13051.36
13051.14EA
64
EUR
13051.14
13051.22
13051.36
Calciumwolframat ≥98%
Calciumwolframat
Purity: 98%
CAS No.: 7790-75-2
Molecular Formula: CaWO4
Formula Weight: 287.93
Physical Form: -325 Mesh Powder
Melting Point: 1620°
MDL No.: MFCD00010913
Formel:
CaO₄W Schmelzpunkt: 1620 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010913 CAS-Nummer: 7790-75-2 EINECS: 232-219-4 Merck Index: 14,1712 |