Chemie-Pumpstände, VARIO® select
Lieferant: VACUUBRAND
20700200 20733550 20737550 20738450
131-0012EA 4464 EUR
131-0012 131-0029 131-0046 131-0052
Chemie-Pumpstände, VARIO® select
Pumpen Vakuum-Membranpumpen
Der VACUU SELECT Controller erleichtert Ihre Arbeit und ermöglicht, dass die VARIO select Chemie-Pumpstände eine unvergleichliche Präzision liefern. Die Pumpen laufen flüsterleise und reagieren in Echtzeit, indem sie die Drehzahl an die Prozessbedingungen anpassen. Der intuitive VACUU SELECT Controller bietet vordefinierte Anwendungen für alle gängigen Vakuumprozesse.
  • Perfekte Kombination aus Drehzahlregelung und intuitiver anwendungsbasierter Steuerung
  • Vakuum-Controller VACUU SELECT mit grafischer Bedienoberfläche und vordefinierten Anwendungen vereinfacht die Arbeit im Labor
  • Automatische Siedepunkterkennung und kontinuierliche Anpassung des Vakuums für kurze Prozesszeiten
  • Flüsterleiser, vibrationsarmer Betrieb und extra lange Wartungsintervalle
  • Umweltfreundlich: Extrem niedriger Energieverbrauch und effiziente Lösemittelrückgewinnung
Der saugseitige Abscheider aus Glas mit Schutzbeschichtung hält Partikel und Tröpfchen zurück, sodass Schäden an der Pumpe verhindert und ihre Lebensdauer verlängert wird. Der druckseitige Emissionskondensator ermöglicht bei Verwendung mit einer Kühlwasserleitung oder einem Umlaufkühler die nahezu hundertprozentige Rückgewinnung von Lösemitteln für eine ökonomische Wiederverwendung und aktiven Schutz der Umwelt.
PC 3001 VARIO select
Dreistufiger Chemie-Pumpstand mit ausgezeichneter Vakuumleistung und hocheffektivem Saugvermögen. Ölfrei und selbst für hochsiedende Lösemittel geeignet.
PC 3002 VARIO select
Die zweistufige MZ 2C VARIO Pumpe als Basispumpe des PC 3002 VARIO eignet sich für die Arbeit mit den meisten gängigen Lösemitteln.
PC 3003 VARIO select
Mit ihrem hohen Saugvermögen und niedrigem Endvakuum eignet sich diese Pumpe für anspruchsvolle Anwendungen mit hochsiedenden Lösemitteln bei niedrigen Temperaturen.
PC 3004 VARIO select
Mit ihrem hohen Saugvermögen und niedrigem Endvakuum eignet sich diese Pumpe für anspruchsvolle Anwendungen selbst mit hochsiedenden Lösemitteln.
Zubehörinformationen: Der Umbausatz erlaubt die freistehende Aufstellung des Vakuum-Controllers aus dem Vakuum-Pumpstand PC 3001 VARIO select. Er enthält Y-Adapter VACUU·BUS, 2-m-Kabel und Montageteile (inkl. Abdeckung passend für PC 3001 VARIO select). Der VACUU·SELECT Controller ist bereits mt einem Standfuß ausgestattet.
Lieferumfang: Pumpstand komplett montiert, betriebsfertig, mit Betriebsanleitung.