Cobalt(II)sulfid ≥99,5% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13114.14 13114.22
13114.14EA 89.4 EUR
13114.14 13114.22
Cobalt(II)sulfid ≥99,5% (Metall-Basis)
Cobalt sulphide
Purity: 99.5% CAS No.: 1317-42-6 Molecular Formula: CoS (generally Co6S5 and/or Co4S3) Formula Weight: 91.00 Physical Form: -100 Mesh Powder Odour: Odourless UN No.: 3077 MDL No.: MFCD00016032
Formel: CoS
Schmelzpunkt: >1116 °C
Dichte: 5,45 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016032
CAS-Nummer: 1317-42-6
EINECS: 215-273-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 12,02511