Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13153.BP
13153.BS
13153.BW
13153.BPEA
198
EUR
13153.BP
13153.BS
13153.BW
Platin ≥99,95% (Metall-Basis), Drahtform, hart, Ø 1.5 mm (0.059 in)
Platinum
Purity: 99.95%
CAS No.: 7440-06-4
Physical Form: ≈37.9g/m, Temper: as drawn
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011179
Formel:
Pt Siedepunkt: 3827 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 1769 °C Dichte: 21,447 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011179 CAS-Nummer: 7440-06-4 EINECS: 231-116-1 Merck Index: 12,07689 |