Terbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13173.09
13173.18
13173.09EA
151
EUR
13173.09
13173.18
Terbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)bromid Hydrat
Purity: 99.99%
Molecular Formula: TbBr3.xH2O
Formula Weight: 398.65(anhy)
Physical Form: Crystalline
Melting Point: 170° dec.
MDL No.: MFCD00049571
Formel:
Br₃Tb·H₂O Schmelzpunkt: 170 °C (Zers.) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049571 CAS-Nummer: 15162-98-8 EINECS: 238-442-3 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...