Terbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

13173.09 13173.18
13173.09EA 151 EUR
13173.09 13173.18
Terbium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Terbium(III)bromid Hydrat

Purity: 99.99% Molecular Formula: TbBr3.xH2O Formula Weight: 398.65(anhy) Physical Form: Crystalline Melting Point: 170° dec. MDL No.: MFCD00049571

Formel: Br₃Tb·H₂O
Schmelzpunkt: 170 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00049571
CAS-Nummer: 15162-98-8
EINECS: 238-442-3

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR