Neodym(III)sulfat Octahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
13185.14
13185.14EA 298 EUR
13185.14
Neodym(III)sulfat Octahydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Neodym(III)sulfat Octahydrat
Purity: 99.99% CAS No.: 13477-91-3 Molecular Formula: Nd2(SO4)3.8H2O Formula Weight: 720.78 (576.66anhy) Physical Form: Crystalline Density: 2.85 Melting Point: 1176° Merck Reference: 14,6450 MDL No.: MFCD00149803
Formel: Nd₂S₃O₁₂·8H₂O
Molecular Weight: 720,78 g/mol (576,66 anhy)
Schmelzpunkt: 1176 °C
Dichte: 2,85
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149803
CAS-Nummer: 13477-91-3
EINECS: 233-262-1
Merck Index: 14,6450