Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
13194.14 13194.22
13194.14EA 118 EUR
13194.14 13194.22
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lanthanum(III) 2,4-pentanedionate hydrate
Purity: 99.9% CAS No.: 64424-12-0 Molecular Formula: C15H21LaO6.xH2O Formula Weight: 436.24(anhy) Physical Form: Powder Sensitivity: Hygroscopic Appearance: White to pale yellow Melting Point: 143° MDL No.: MFCD00149057
Formel: C₁₅H₂₁LaO₆·xH₂O
Schmelzpunkt: 143 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149057
CAS-Nummer: 64424-12-0
EINECS: 238-187-8