Produktions- und Laborstühle, mit Dauerkontakt-Rückenlehne, Neon 2
Lieferant: bimos
9563-MG01-3278 9563-SP02-3280 9563-2000-3278 9563-2000-3279 9563-2000-3280 9563-2001-3278 9563-2001-3280 9563-MG01-3279 9563-MG01-3280 9563-MG02-3278 9563-MG02-3279 9563-MG02-3280 9563-SP01-3278 9563-SP01-3279 9563-SP01-3280 9563-SP02-3278 9563-2001-3279 9563-SP02-3279 9563-2002-3278 9563-2002-3279 9563-2002-3280 9563-MG11-3279 9563-MG11-3280 9563-MG11-3278 9563-SP11-3278 9563-SP11-3279 9563-SP11-3280 9563-6801-3280 9563-6801-3279 9563-6801-3278 9563-6802-3278 9563-6802-3279 9563-6802-3280 9563-6811-3278 9563-6811-3279 9563-6811-3280 9563-2000-3277 9563-6801-3277 9563-MG01-3277 9563E-98113280 9563E-MG013280 9563E-MG013278 9563E20003278 9563-SP01-3277 9563MG01327852 9563E-98013278 9563-SP02-3277 9563E20003279 9563EMG013279 9563E20003277 9563E20003280
132-0913EA 573 EUR
132-0913 139-0657 132-0910 132-0911 132-0912 139-0631 139-0633 132-0914 132-0915 139-0643 139-0644 139-0645 139-0649 139-0653 139-0654 139-0655 139-0632 139-0656 139-0634 139-0635 139-0636 139-0647 139-0648 139-0646 139-0658 139-0659 139-0660 139-0437 132-0917 132-0916 139-0637 139-0638 139-0639 139-0640 139-0641 139-0642 132-0979 132-0981 132-0980 BIMO9563E-98113280 132-1416 132-1415 132-1414 BIMO9563-SP01-3277 132-1417 BIMO9563E-98013278 BIMO9563-SP02-3277 BIMO9563E20003279 BIMO9563EMG013279 BIMO9563E20003277 BIMO9563E20003280
Produktions- und Laborstühle, mit Dauerkontakt-Rückenlehne, Neon 2
Stühle
Neon unterstützt die nach vorn geneigte Sitzposition, die bei Laborarbeiten oftmals notwendig ist. Das moderne Design passt perfekt in eine High-Tech-Laborumgebung. Der Stuhl bringt alle Eigenschaften mit, die von einem guten Laborstuhl erwartet werden. Er ist problemlos zu reinigen, abwaschbar und beständig gegen Desinfektionsmittel. Ideal für Labore, in denen wirklich komfortable ergonomische Stühle benötigt werden.
  • Laufrollen
  • Rückenlehne mit Dauerkontakt
  • Ergonomiepaket mit Einstellung von Sitzhöhe, -neigung und -tiefe sowie Rückenlehnenhöhe und Gewichtsanpassung
  • Robustes Design für eine lange Lebensdauer
  • Sehr wenige Verbundwerkstoffe
  • Einfacher Wechsel der Polsterung
  • Flexstrip in drei Farben erhältlich
  • Fünfarmiges Fußkreuz aus Aluminium; pulverbeschichtet schwarz
  • Stoßgedämpfte Verriegelung
  • Zertifiziert nachhaltige Produktion
Dauerkontakt-Rückenlehne: Passt sich den Bewegungen der Person an und sorgt dafür, dass der ganze Rücken immer gestützt wird. Die Gewichtsanpassung gewährleistet, dass das Gleichgewicht zwischen Widerstand der Rückenlehne und Körpergewicht immer ausgeglichen ist. Die Dauerkontakt-Rückenlehne eignet sich ideal für Arbeiten, bei denen die Person längere Zeit nach vorne lehnen muss und der Abstand zwischen Augen und Werkstück gering ist (beispielsweise bei Arbeiten im Nahbereich in einem Labor).
Standards: Auszeichnung mit dem Blauen Engel Ökolabel
nicht giftig
Entspricht den Standards nach DIN 68 877
Entspricht den Anforderungen an das Qualitätsmanagementsystem nach DIN EN ISO 9001
Entspricht der Verordnung EWG Nr. 1836/93 und den Anforderungen an ein Umweltmanagementsystem nach DIN ISO 14001