VWR® Reinraumhocker
Lieferant: VWR Collection
132-1452EA 510 EUR
132-1452
VWR® Reinraumhocker
Stühle
Dieser VWR® Hocker ist reinraumgeeignet, mit absoluter ESD-Sicherheit zertifiziert. Mit einer einfachen und bequemen Höhenverstellung aus jeder Sitzposition dank einer Ringauslösung unter der Sitzfläche, die durch den weichen Bezug vor Verschmutzung geschützt ist.
  • 450 bis 650 mm einstellbare Höhenanpassung
  • 400 mm Sitz-Durchmesser
  • Luftreinheitsklasse 3 gemäß DIN EN ISO 14644-1
  • Übertrifft die ESD-Anforderungen der DIN EN 61340-5-1
  • GS-Zertifikat für "geprüfte Sicherheit"
Das extragroße Sitzpolster besteht aus schwarzem Kunstleder (60 mm hoch) und die abgerundete Sitzvorderkante verhindert einen möglichen Blutstau in den Oberschenkeln. Die integrierte Schaumpolsterung bietet hervorragenden Sitzkomfort, maximale Widerstandsfähigkeit und einfache Reinigung. Extrem robust, langlebig, abwaschbar, desinfektionsmittelbeständig, PVC-frei, resistent gegen Blut und Urin, Brandschutz gemäß EN 1021 Teil 1 + 2. Der Sitz fördert eine korrekte Sitzhaltung und ein aufrechtes, gesundes Sitzen.
Der besonders kleine Standfuß aus Aluminium mit 540 mm Durchmesser ist platzsparend und ermöglicht durch die vorhandene Beinfreiheit eine hohe Mobilität. Die großen, speziell entwickelten Laborrollen (Ø 65 mm), sind leichtgängig und leicht zu reinigen. Bei Nichtgebrauch wird der Hocker gestoppt, was das Unfallrisiko verringert. Dieser Reinraumhocker entspricht der Norm DIN 67 877, wiegt nur 7 kg und ist umweltfreundlich, da alle Materialien getrennt recycelt werden können.