Gadolinium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
13208.22
13208.22EA
583
EUR
13208.22
Gadolinium(III)bromid Hydrat ≥99,99% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), REacton®
Gadolinium(III)bromid Hydrat
Purity: 99.99%
CAS No.: 30010-20-9
Molecular Formula: GdBr3.xH2O
Formula Weight: 396.96(anhy)
Physical Form: Crystalline
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00049741
Formel:
Br₃Gd·H₂O Molecular Weight: 414,98 g/mol Schmelzpunkt: 186 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049741 CAS-Nummer: 30010-20-9 EINECS: 237-494-4 |