Molybdän ≥99,7% (Metall-Basis), Plätzchen

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

13242.22 13242.36 13242.A3
13242.22EA 58.5 EUR
13242.22 13242.36 13242.A3
Molybdän ≥99,7% (Metall-Basis), Plätzchen
Molybdenum

Purity: 99.7% CAS No.: 7439-98-7 Physical Form: ≈12.5x18x25mm, Hot Pressed, density ≈8.0g/cm3 MDL No.: MFCD00003465

Formel: Mo
Molecular Weight: 95.94 g/mol
Siedepunkt: 3617
Schmelzpunkt: 2622
Dichte: 10.28 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003465
CAS-Nummer: 7439-98-7
EINECS: 231-107-2
Merck Index: 12,06317

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR