Silber hart ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, hart, Länge 150 mm (5.9 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13304.KG
13304.KGEA 284 EUR
13304.KG
Silber hart ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Premion®, hart, Länge 150 mm (5.9 in), Ø 6.35 mm (0.25 in)
Silver
Purity: 99.99% CAS No.: 7440-22-4 Physical Form: ≈3.32g/cm, Temper: hard Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00003397
Formel: Ag
Siedepunkt: 2212 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 962 °C
Dichte: 10,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003397
CAS-Nummer: 7440-22-4
EINECS: 231-131-3
Merck Index: 12,08647