Lithiumsulfat, wasserfrei ≥99,7% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
13404.30
13404.A1
13404.A7
13404.30EA
71
EUR
13404.30
13404.A1
13404.A7
Lithiumsulfat, wasserfrei ≥99,7% (Metall-Basis)
Lithium sulphate
Purity: 99.7%
CAS No.: 10377-48-7
Molecular Formula: Li2SO4
Formula Weight: 109.94
Physical Form: -40 Mesh Powder
Density: 2.22
Appearance: White
Odour: Odourless
Melting Point: 845°
Merck Reference: 14,5541
MDL No.: MFCD00011086
Formel:
Li₂O₄S Siedepunkt: 1377 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 845 °C Dichte: 2,22 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011086 CAS-Nummer: 10377-48-7 EINECS: 233-820-4 Merck Index: 14,5541 |