Lithiummolybdat(VI) 99+%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Molybdsäure Lithiumalz, Lithiummolybdänoxid, di-Lithiummolybdat
13427.22
13427.22EA 71.5 EUR
13427.22
Lithiummolybdat(VI) 99+%
Lithiummolybdat(VI)
Purity: 99+% CAS No.: 13568-40-6 Molecular Formula: Li2MoO4 Formula Weight: 173.83 Physical Form: Powder Density: 2.66 Appearance: White Odour: Odourless Melting Point: 705° MDL No.: MFCD00016178
Formel: Li₂MoO₄
Molecular Weight: 173,82 g/mol
Schmelzpunkt: 705 °C
Dichte: 2,66
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016178
CAS-Nummer: 13568-40-6
EINECS: 236-977-7