Sicherheitsschränke, Typ 90, Q-PEGASUS-90
Lieferant: asecos
30002040 30002041 30002046 30002047 30002048 30002049 30002050 30042040 30042041 30042046 30042047 30042048 30042049 30042050 30074040 30074041 30074046 30074047 30074048 30074049 30074050 30075040 30075041 30075046 30075047 30075048 30075049 30075050
135-1743EA 3890 EUR
135-1743 135-1744 135-2358 135-2359 135-2360 135-2361 135-2362 135-1750 135-1751 135-2371 135-2372 135-2373 135-2374 135-2375 135-1754 135-1755 135-2400 135-2401 135-2402 135-2403 135-2404 135-2405 135-2406 135-2407 135-2408 135-2409 135-2410 135-2411
Sicherheitsschränke, Typ 90, Q-PEGASUS-90
Möbel Lagerschränke
Feuerfeste Sicherheitsschränke, Klassifizierungstyp 90 (feuerbeständig bis zu 90 Minuten), sicher, langlebig, robust und praktisch mit Transportgestell und zweifarbigem Schrankdesign. Die PEGASUS Serie ist fast identisch mit der CLASSIC Serie mit integriertem AGT (Asynchron Gekoppelter Türantrieb – mit einer Hand zwei Türen öffnen) und integrierter TSA (Tür-Schließ-Automatik – Türen arretieren in der Feststellanlage und schließen selbsttätig).
  • Robuste Konstruktion für Langlebigkeit – Tür mit Dreifachscharnier, Sicherheitselemente sind korrosionsgeschützt außerhalb vom Lagerraum montiert, kratz- und schlagfeste Oberfläche, leicht zu reinigen
  • Praktische Handhabung – Einhand-Bedienung für doppeltürige Schränke (AGT)
  • Benutzerfreundlich und sicher – Türarretierungssystem (serienmäßig), praktische und sichere Entfernung oder Lagerung von Behältern
  • Immer geschlossen – serienmäßige Tür-Schließ-Automatik (TSA) löst arretierte Türen nach ca. 60 Sekunden. Akustisches und optisches Signal vor dem Schließen
  • Keine unbefugte Benutzung – Türen verschließbar mit Zylinderverriegelung (Integration in ein Verriegelungssystem möglich) und Anzeige des Schließzustandes (rot/grün)
  • Einfacher Transport – integrierter Transportsockel mit abnehmbarer, optionaler Sockelabdeckung
  • Einfache Ausrichtung – Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
  • Schnelle Inbetriebnahme – integrierte Luftkanäle fertig für den Anschluss (NW 75 mm) an ein technisches Abluftsystem
Das neue Zwei-Farbenkonzept mit einer Auswahl von 7 Türfarben (auf Anfrage und ohne Aufpreis erhältlich) bietet maximale Individualität und sorgt für eine moderne Erscheinung.
Furnace tested (type test) in accordance with EN 14470-1
Fire resistance 90 minutes
GS approval, CE conformity
EN 14727 conformity (laboratory furniture)
Standards: Brandkammer-getestet (Typentest) in Übereinstimmung mit EN 14470-1
Feuerwiderstandsfähigkeit 90 Minuten
GS-Zulassung, CE-Konformität
Konform mit EN 14727 (Labormöbel).
Bestellinformation: Sieben Türfarben erhältlich. Lieferung ohne Innenausstattung. Die Innenausstattungspakete müssen separat bestellt werden. Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Website oder wenden Sie sich an Avantor.
Lieferumfang: Informationen zu Lieferpreisen sind auf Anfrage erhältlich.