Gasflaschenschränke, Typ 30, G-CLASSIC-30
Lieferant: asecos
30651001 30663001 30673001 30685001 30686001
135-1826EA 3735 EUR
135-1826 135-1829 135-1832 135-1835 135-1837
Gasflaschenschränke, Typ 30, G-CLASSIC-30
Möbel Lagerschränke
Feuerbeständige Sicherheitsschränke vom Typ 30 für die sichere Lagerung von Gasflaschen in Gebäuden, in Übereinstimmung mit DIN EN 14470-2.
  • Einfache Installation von Ausstattung und Rohrleitungen – große Innenhöhe (1890 mm) und Nivellierhilfen zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
  • Zugangsmöglichkeiten an der Oberseite des Schranks
  • Keine unbefugte Benutzung – Türen mit Zylinderschloss verschließbar (geeignet für Verriegelungssysteme)
  • Türöffnungswinkel: max. 180°
  • Schnelle Inbetriebnahme – integrierte Luftkanäle zum Anschluss an ein technisches Abluftsystem, vollständige und gleichmäßige Belüftung des Schrankinnenraums vom Boden bis an die Decke
30 Minuten feuerbeständig
Brandkammer-getestet (Typentest)
GS-Zulassung, CE-konform
Kennzeichnung gemäß EN 14470-2
Standards: 30 Minuten feuerbeständig
Brandkammer-getestet (Typentest)
GS-Zulassung, CE-konform
Kennzeichnung gemäß EN 14470-2
Lieferumfang: Belüftungsanschluss nicht inbegriffen (auf Anfrage erhältlich). Die Innenausstattung muss separat bestellt werden.
ASECOS Einrichtung wird standardmäßig auf einer Rollenpalette geliefert. Aufgrund des Gewichts und der relativen Zerbrechlichkeit dieses Produkts (ein Stoß könnte den ganzen Schrank irreparabel beschädigen, falls dadurch Brüche in den Wänden entstehen) ist es jedoch ratsam, den Service „Lieferung an Installationsort“ zu wählen, durch den der Schrank genau an die Position im Labor geliefert wird, an der er eingesetzt werden soll. Bei Auswahl der Option „Lieferung an Installationsort“ werden Lieferexperten anhand der Checkliste (muss zum Zeitpunkt der Angebotsvorbereitung bestätigt werden) Hilfsmittel zur geeigneten Handhabung der Einrichtung und zur korrekten Installation auswählen und verwenden. Durch die Lieferung an den Installationsort wird sichergestellt, dass die gewährleisteten Bedingungen der Einrichtung erfüllt werden. Lieferung ist nicht inklusive. Informationen zu Lieferpreisen sind auf Anfrage erhältlich.