Gasflaschenschränke, Typ 90, G-Ultimate
Lieferant: asecos
30641001 30657001 30667001 30676001 30677001 30678001 30679001 30689001
135-1765EA 4787 EUR
135-1765 135-1766 135-1767 135-2447 135-2449 135-1768 135-2452 135-2458
Gasflaschenschränke, Typ 90, G-Ultimate
Möbel Lagerschränke
Feuerbeständige Sicherheitsschränke vom Typ 90 für die sichere Lagerung von Gasflaschen in Gebäuden, in Übereinstimmung mit DIN EN 14470-2.
  • Einfache Installation von Ausstattung und Rohrleitungen - große Innenhöhe (1858 mm)
  • Zugangsmöglichkeiten an der Oberseite des Schranks
  • Keine unbefugte Benutzung - Türen mit Zylinderschloss verschließbar (geeignet für Verriegelungssysteme)
  • Türöffnungswinkel: max. 180°
  • Einfache Installation - Nivellierhilfen zum Ausgleich einer unebenen Standfläche
  • Schnelle Inbetriebnahme -
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable