Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinets
Lieferant: Thermo Scientific
51032324 51032325 51032326 51032327 51032328 51032329 51032330 51032331
135-2667EA 17200 EUR
135-2667 135-2666 135-2663 135-2662 135-2665 135-2664 135-2661 135-2660
Herasafe™ 2030i Biological Safety Cabinets
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Die HeraSafe 2030i Sicherheitswerkbänke verfügen über einen großen Innenraum aus korrosionsbeständigem Edelstahl 316, der Platz für Instrumente und Geräte zur Prozessoptimierung, wie z. B. Robotorarme, bietet.
  • Kontrollierter Zugang durch Passwortschutz
  • LED-Innenbeleuchtung
  • Ereignis- und Warnungsmeldungs-Protokolle
  • SmartPort Standard-Durchführungen
  • Gepolsterte Armauflagen
  • Keimtötendes UV-Licht mit selbstregulierender Intensität
Ausgestattet mit smarten Selbstüberwachungsfunktionen, einer intuitiven Touchscreen-Oberfläche und integrierter Vernetzung, umMore Product Information