Sicherheitsschrank, S-CLASSIC-90
Lieferant: asecos
30348001
135-2678EA 3475 EUR
135-2678
Sicherheitsschrank, S-CLASSIC-90
Möbel Lagerschränke
Feuerfeste Sicherheitsschränke, klassifiziert Typ 90 (feuerbeständig bis zu 90 Minuten), sichere und zugelassene Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen in Arbeitsbereichen.
  • Robuste Konstruktion und Langlebigkeit – Tür mit drei Scharnieren, Korpus aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Zwei in einem – 2 Fächer (vertikale Trennung) ermöglichen die Lagerung von brennbaren Flüssigkeiten und aggressiven Chemikalien in einem Schrank
  • Benutzerfreundlich und sicher: Tür-Offen-