Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Herasafe™ 2025
Lieferant: Thermo Scientific
51033311 51033312 51033313 51033314 51033315 51033316 51033317 51033318
135-2786EA 14000 EUR
135-2786 135-2787 135-2788 135-2789 135-2790 135-2791 135-2792 135-2793
Biologische Sicherheitswerkbänke, Klasse II, Herasafe™ 2025
Dunstabzugshauben und Verkleidungen Biologische Sicherheitswerkbänke
Maximieren Sie den Probenschutz und die Anwendersicherheit und gewährleisten Sie Schutz, Komfort und Bequemlichkeit.
  • Die SmartFlow Plus-Technologie gleicht die Leistung der Dual-DC-Gebläsemotoren automatisch aus, um den notwendigen Luftstrom aufrechtzuerhalten und gleichzeitig den Beladungszustand der HEPA-Schutzfilter zu kompensieren
  • Das einzigartige DAVe Plus (Digital Airflow Verification)-System validiert den Schutz durch Überwachung der Luftstromgeschwindigkeiten mit unabhängigen Drucksensoren, die alle Veränderungen in den Abluft- und Abstrom-
More Product Information