Thulium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
13652.06
13652.14
13652.06EA
256
EUR
13652.06
13652.14
Thulium(III)fluorid, wasserfrei ≥99,9% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden)
Thulium(III)fluorid
Purity: 99.9%
CAS No.: 13760-79-7
Molecular Formula: TmF3
Formula Weight: 225.93
Physical Form: Crystalline
Density: 7.9
Melting Point: 1158°
Boiling Point: 2200°
Solubility: Insoluble in water
UN No.: 3288
MDL No.: MFCD00049611
Formel:
F₃Tm Siedepunkt: 2200 °C Schmelzpunkt: 1158 °C Dichte: 7,9 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00049611 CAS-Nummer: 13760-79-7 EINECS: 237-353-7 UN: 3288 ADR: 6.1,III |