Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in 5%iger Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13812.AE
13812.AEEA
89.3
EUR
13812.AE
Praseodym-Standardlösung, 1000 mg/L Pr in 5%iger Salpetersäure (aus Pr₆O₁₁) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Praseodym-Standards
Molecular Formula: Pr6O11 in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011174