Cadmium-Plasma-Standardlösungen für ICP, Specpure®

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
13813.ADEA 53.7 EUR
13813.AD 13813.AE 13813.AP 14424.AE 14424.AP
Cadmium-Plasma-Standardlösungen für ICP, Specpure®
Standards Kationischer Standards Cadmium-Standards

Molecular Formula: Cd in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00010914


Standards: Rückführbar auf NIST

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR