Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13822.AD
13822.AE
13822.AP
13822.ADEA
52.4
EUR
13822.AD
13822.AE
13822.AP
Bismut-Standardlösung, 1000 mg/L Bi in 5%iger Salpetersäure (aus Bi) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Wismut-Standards
Molecular Formula: Bi in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134033
Rückführbar auf NIST
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...