Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 5%iger Salpetersäure (aus Cs2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13825.AD 13825.AE 13825.AP
13825.ADEA 68.6 EUR
13825.AD 13825.AE 13825.AP
Cäsium-Standardlösung, 1000 mg/L Cs in 5%iger Salpetersäure (aus Cs2CO3) Specpure® Standard für die ICP
Standards Kationischer Standards Cäsium-Standards
Molecular Formula: Cs₂CO₃ in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134037
Standards: Rückführbar auf NIST