Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13846.AD
13846.AE
13846.AP
13846.ADEA
73.5
EUR
13846.AD
13846.AE
13846.AP
Indium-Standardlösung, 1000 mg/L In in 5%iger Salpetersäure (aus In) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Indium-Standards
Molecular Formula: In in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00134048
Standards: Rückführbar auf NIST