Bor-Standardlösung, 1000 mg/L B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13859.AE
13859.AD
13859.AP
13859.AEEA
73.2
EUR
13859.AE
13859.AD
13859.AP
Bor-Standardlösung, 1000 mg/L B in Ammoniaklösung (max. 1%) (aus B(OH₃)) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Bor-Standards
Molecular Formula: H₃BO₃ in 1% NH₄OH
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00134034
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...