Terbium-Standardlösung, 1000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb₄O₇) Specpure® Standard für die ICP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13860.AD
13860.AE
13860.AP
13860.ADEA
69.3
EUR
13860.AD
13860.AE
13860.AP
Terbium-Standardlösung, 1000 mg/L Tb in 5% Salpetersäure (aus Tb₄O₇) Specpure® Standard für die ICP
Standards
Kationischer Standards
Terbium-Standards
Molecular formula: Tb₄O₇ in 5% HNO₃
Physical form: liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011256
Rückführbar auf NIST
Standards: Rückführbar auf NIST
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...