Reinecke-Salz, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
1388.0025EA
393.69
EUR
1388.0025
Reinecke-Salz, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Reinecke-Salz
Formel:
C₄H₁₀CrN₇S₄ |
MDL:
MFCD00151654 CAS-Nummer: 13573-16-5 EINECS: 237-003-3 |
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Specifications | |
Assay | min. 93.0 % |
Insoluble in Dilute HCl | max. 0.05 % |
Sensitivity | passes test |