Untersuchungsleuchte
Lieferant: WALDMANN
D14972000 D14950000
139-0183EA 645.84 EUR
139-0183 139-0184
Untersuchungsleuchte
Beleuchtung Untersuchungsleuchten
Leistungsstark bis ins kleinste Detail, keine Infrarotstrahlung - keine Hitze. Ein doppelwandiges Gehäuse inklusive Lüfter optimiert die Kühlung des Leuchtenkopfes. Eine einfache Steuereinheit ist am Leuchtenkopf integriert. Reibungssystem für eine risikofreie und präzise Lichtpositionierung.
  • Standardadapter für verschiedene Leuchtentypen
  • Elektronischer Transformator
  • Robustes und ergonomisches Design
  • Lange LED-Lebensdauer: Geringere Wartungskosten
  • Einfacher Kabelaustausch: Gerätestecker am Transformatorgehäuse
Untersuchungsleuchte nach IEC 60601-2-41 Standard
Standards:
Bestellinformation:
Bestellen