Etagenwagen, Serie SP
Lieferant: Metro International
2SPN55ABR
139-0773EA 794 EUR
139-0773
Etagenwagen, Serie SP
Transportwagen
Diese Mehrzweckwagen aus Edelstahl mit Super Erecta Brite-Oberflächenbeschichtung sind für den Transport schwerer Lasten ausgelegt. Sie verfügen über Super Erecta-Gitterböden mit zweiteiligen Kunststoff-Klemmkegeln, zwei einteiligen Griffen gleicher Oberflächengüte und Lenkrollen mit runden Stoßfängern.
  • Zweistufige Ausführung
  • Mit robusten 5M-Gummirollen mit beschichteten Gehäusen und Achsen