Etagenwagen, Serie MW
Lieferant: Metro International
MW703 MW705 MW711 MW104 MW103 MW401 MW402 MW403 MW404 MW406 MW105 MW203 MW702 MW208 MW206 MW604 MW106 MW108 MW204 MW205 MW601 MW603 MW605 MW606 MW607 MW608 MW611 MW612 MW701 MW704 MW706 MW707 MW708 MW602 MW712
139-9995EA 758 EUR
139-9995 139-9996 139-9997 139-0777 139-0776 139-0077 139-0078 139-0079 139-0080 139-0081 139-0778 139-0372 139-0388 139-0781 139-0375 139-0377 139-0779 139-0780 139-0373 139-0374 139-0381 139-0382 139-0383 139-0378 139-0384 139-0379 139-0385 139-0380 139-0386 139-0389 139-0390 139-0387 139-0391 139-0376 139-0392
Etagenwagen, Serie MW
Transportwagen
Diese Mehrzweckwagen (Edelstahl oder verchromt) verfügen über bis zu drei Super Erecta-Gitterböden oder -Fachböden mit zweiteiligen Kunststoff-Klemmkegeln, zwei einteiligen Griffen gleicher Oberflächengüte und Lenkrollen mit runden Stoßfängern. Die universellen Transportwagen sind für eine Vielzahl von Aufgaben geeignet.
  • Ergonomisches Design für einfaches Schieben
  • Präzises Lenken auch in engen Umgebungen möglich
  • Verstärkte Aluminium-Gussteile verankern die Eckteile sicher mit den Pfosten
  • Stabil, robust, einfach und leicht zu reinigen
  • MW-Wagen verfügen über leichte aber robuste Rollen