Transportwagen, KR 60-60
Lieferant: HUPFER METALLWERKE
7500196
139-0800EA 1100 EUR
139-0800
Transportwagen, KR 60-60
Transportwagen
Dieser Transportwagen aus Edelstahl sind für die Aufnahme von Körben, Behältern und Gefäßen aus Polypropylen geeignet.
  • Stabile, fahrbare Rundrohrkonstruktion
  • Vier Lenkrollen, zwei davon mit Bremse mit verzinkt-chromatisiertem Gehäuse mit elektrisch leitfähigem Doppelkugellager
  • Zwei Puffer verhindern Beschädigungen des Transportwagens