Anschlusskabel für Kaltgeräte
Lieferant: BACHMANN ELEKTRO
353.985
139-1379EA 18.8 EUR
139-1379
Anschlusskabel für Kaltgeräte
Kabel
Zuleitung für geerdete Geräte 65 °C.
  • Winkelstecker mit Schutzkontakt und geerdeter Gerätedose
Farbe: grau
Standards: Gemäß VDE