Transportkörbe, Nalgene®
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
7131-0001
139-3120EA 123 EUR
139-3120
Transportkörbe, Nalgene®
Transportbehälter Transportbehälter
HDPE, Schaumstoffeinsätze.
  • Für bis zu 6 Flaschen mit Durchmessern von 60, 89 und 108 mm
  • Korbmaterial bricht und splittert nicht
  • Platzsparend stapelbar
Mit Schaumstoff-Einsätzen. Zum sicheren Transport von Glas- und Plastikflaschen, Dosen und vielen anderen Laborutensilien. Beim Flaschentransport trennen 2 Schaumstoff-Einsätze mit insgesamt 6 Öffnungen die Flaschen.
Colour: translucent.