Rollhocker, STEP
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH
212200 212212 212237 212202 212203
139-9801EA 148 EUR
139-9801 139-9803 139-9804 139-0628 139-0805
Rollhocker, STEP
Leitern und Tritthocker
Diese robusten Tritthocker werden aus wiederverwertbarem, UV-beständigem PP hergestellt und sind durch drei Gleitrollen leicht beweglich. Bei Belastung versenken sich die Rollen, sodass der Hocker sicher auf dem Boden steht.
  • Belastbar bis 150 kg
  • Montage durch einfaches Zusammenstecken, kein Werkzeug erforderlich
Standards: EN 14183 (DIN 4569), TÜV- + GS-geprüft.