Trittleiter, mit Rollen
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH
2151
139-9806EA 157 EUR
139-9806
Trittleiter, mit Rollen
Leitern und Tritthocker
Robuste 2x2-stufige Trittleiter aus Aluminium. Lässt sich mit ihren Gleitrollen in alle Richtungen bewegen. Alle Kanten sind durch Kunststoffkappen geschützt zum Schutz vor Verletzungen.
  • Federgelagerte Rollen
  • Robust und rutschfest
  • Bei Belastung der geriffelten Trittstufen senkt sich die Trittleiter unverrückbar und erlaubt so eine sichere Verwendung
Maximale Belastung: 150 kg
Standards: TÜV und GS getestet gemäß DIN 4569
Lieferumfang:
Verpackung:
Bestellen