Fußstütze, Relax
Lieferant: WEDO WERNER DORSCH
275.1
139-9923EA 131 EUR
139-9923
Fußstütze, Relax
Ergonomische Hilfsmittel Fußstützen
Die Fußstütze besteht aus robustem Polystyrol und verfügt über ein abgedecktes Fach zur Fußsteuerung von Diktiergeräten, Vorlagenhaltern usw.
  • In Höhe und Neigung verstellbar
  • Mulde für Fußschalter
  • Die gerippte Oberfläche sorgt für sicheren Halt und verhindert Abrutschen
Standards: In Übereinstimmung mit DIN Standard 4556, GS getestet.
Lieferumfang:
Verpackung:
Bestellen