n-Hexan ≥99%, Reagenzqualität

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

Synonyme: Hexyl hydride, Hexanen, Hexane

139386-100ML 139386-2.5L 139386-500ML 139386-6X500ML
139386-100MLEA 30.78 EUR
139386-100ML 139386-2.5L 139386-500ML 139386-6X500ML
n-Hexan ≥99%, Reagenzqualität
n-Hexan

  • ≥95% for general laboratory use.


Beilstein Number: 1730733
RTECS Number: MN9275000
UNSPSC Code: 12191502

Formel: H₃C(CH₂)₄CH₃
Molecular Weight: 86.18 g/mol
Siedepunkt: 66…69 °C(1.013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0.660…0.668 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –26 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009520
CAS-Nummer: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3 II
Merck Index: 13,04712
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fabd698969eb09b591de207cbcb599c33689bf7f&vid=c117cbd0b3ff2cab0e7f8e5a4bf7108f938081d5&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Identity (IR) complying
Assay (GC) Min. 99.0 %
Refractive index (n 20/D) 1.373 - 1.377
Vapor Pressure ~132 mmHg ( 20 °C)
Vapor Density ~3 (vs air)
Refractive Index n20/D 1.375 (lit.)
Explosion Limit 7.7 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR