Cyclopentadienylthallium
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Thallium(I) cyclopentadienide
13958.06
13958.14
13958.06EA
83
EUR
13958.06
13958.14
Cyclopentadienylthallium
Cyclopentadienylthallium
CAS No.: 34822-90-7
Molecular Formula: C5H5Tl
Formula Weight: 269.47
Physical Form: Powder
Sensitivity: Air Sensitive
Melting Point: dec.
UN No.: 1707
MDL No.: MFCD00134141
Formel:
C₅H₅Tl Molecular Weight: 269.48 g/mol Siedepunkt: 90…110 °C (1 mmHg) Schmelzpunkt: 75 Zersetzung Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00134141 CAS-Nummer: 34822-90-7 EINECS: 252-229-2 UN: 1707 ADR: 6.1 II |