Praseodym ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
13963.FF
13963.FI
13963.FFEA
211
EUR
13963.FF
13963.FI
Praseodym ≥99,5% (REO, Basis der Oxide der Metalle der seltenen Erden), Folie, Dicke 1.0 mm (0.04 in)
Praseodymium
Purity: 99.5%
CAS No.: 7440-10-0
Physical Form: ≈4.23g/25x25mm, Packaged in mylar under argon
Appearance: White
Odour: Odourless
MDL No.: MFCD00011174
Formel:
Pr Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011174 CAS-Nummer: 7440-10-0 EINECS: 231-120-3 |