Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 3.175 mm (0.125 in)

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

14000.BQ 14000.BU 14000.CZ
14000.BQEA 40.6 EUR
14000.BQ 14000.BU 14000.CZ
Titan ≥99,99% (Metall-Basis), Stäbe, Ø 3.175 mm (0.125 in)
Titanium

Purity: 99.99% CAS No.: 7440-32-6 Physical Form: ≈0.36g/cm Odour: Odourless MDL No.: MFCD00011264

Formel: Ti
Molecular Weight: 47.88 g/mol
Siedepunkt: 3262
Schmelzpunkt: 1660
Dichte: 4.51 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011264
CAS-Nummer: 7440-32-6
EINECS: 231-142-3
Merck Index: 12,09610

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR