VWR® Contact Plates for Surface and Air Control, Irradiated
Lieferant: VWR Chemicals
141114ZIEA 159 EUR
141114ZI 141114PY 141114RY 141114TI 140884ZI 140884TI 140774ZI 140774TI 140070ZI 151203ZA 140884CY 141114XI
VWR® Contact Plates for Surface and Air Control, Irradiated
Medien für die Mikrobiologie Abklatschplatten für die Mikrobiologie
Abklatschplatten sind ideal zur Überprüfung der mikrobiologischen Kontamination von Oberflächen und Luft (unter Verwendung eines Luftkeimsammlers) in Reinräumen, Isolatoren, RABS (Restricted Access Barrier Systems), in der Lebensmittelindustrie und in Krankenhäusern. Die Dreifachverpackung sorgt dafür, dass die Packung selbst die Umgebung nicht verunreinigt, da die erste Verpackungslage erst direkt vor Betreten des Reinraums entfernt wird. Die Verpackung von Platten mit PCA ist nicht bestrahlt.
  • Platten befinden sich mit Bestrahlungsindikator in einer speziellen Dreifachpackung
  • Mit den transparenten, wiederverwendbaren PET-Behältern können die Platten nach der Probenahme ins Labor transportiert werden
  • Spezielle Verpackung zum Schutz des Produkts bei Transport und Lagerung
  • Verfügbar mit TLHTh-Desinfektionsmittel-Neutralisatoren (Tween, Lecithin, Histidin, Thiosulfat).
  • Mit Bestrahlungs-/Dosimetrie-Bescheinigung lieferbar
  • VHP-Resistenzstudien für alle dreifach verpackten Platten verfügbar
Verpackung: Enthält 8×10 dreifach verpackte Packungen mit insgesamt 80 Platten. 8 transparente wiederverwendbare PET-Behälter sind im Lieferumfang enthalten.