Germanium(IV)iodid ≥99,999% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14009.09 14009.18
14009.09EA 333 EUR
14009.09 14009.18
Germanium(IV)iodid ≥99,999% (Metall-Basis)
Germanium(IV)iodid
Purity: 99.999% CAS No.: 13450-95-8 Molecular Formula: GeI4 Formula Weight: 580.21 Physical Form: -10 Mesh Crystalline Density: 4.32 Melting Point: 146° UN No.: 3260 MDL No.: MFCD00016120
Formel: GeI₄
Siedepunkt: 350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 146 °C
Dichte: 4,32
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00016120
CAS-Nummer: 13450-95-8
EINECS: 236-613-7
UN: 3260
ADR: 8,III