Dichlor(methyl)silan ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
14079.22 14079.36
14079.22EA 65.4 EUR
14079.22 14079.36
Dichlor(methyl)silan ≥97%
Purity: 97+% CAS No.: 75-54-7 Molecular Formula: CH4Cl2Si Formula Weight: 115.03 Flash Point: -32°(-26°F) Physical Form: Liquid Density: 1.105 Refractive Index: 1.3980 Sensitivity: Air and Moisture Sensitive Appearance: Colourless Melting Point: -93° Boiling Point: 41-42° Beilstein Reference: 1071194 UN No.: 1242 MDL No.: MFCD00000494
Formel: CH₄Cl₂Si
Siedepunkt: 41…42 °C
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 1,105
Flammpunkt: –32 °C (–26 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000494
CAS-Nummer: 75-54-7
EINECS: 200-877-1
UN: 1242
ADR: 4.3,I
REACH: 01-2119436669-21