Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 670
Lieferant: BERKSHIRE
SPX67000312 SPX67000109111
141-0113EA 676 EUR
141-0113 BERKSPX67000109111
Reinraum-Wischtücher, getränkt, SatPax® 670
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Getränkte Reinraumwischtücher
Die getränkten, wasserstrahlverfestigten Vlieswischtücher aus einer Cellulose-/Polyester-Mischung sind ideal für allgemeine Reinigungsaufgaben sowie zur Aufnahme verschütteter Flüssigkeiten.
  • Partikel- und fusselarm, keine zusätzlichen Bindemittel
  • Weich, hohe Saugfähigkeit und strapazierfähig, hohe Nassfestigkeit
  • Getränkte Wischtücher mit 70% Isopropanol und 30% demineralisiertem Wasser in wieder verschließbaren Beuteln
  • Keine Spritzflaschen nötig, kein unkontrollierter Auftrag von Reinigungsmitteln
  • dampfautoklavierbar
Sie sind für den Einsatz in Fertigungseinrichtungen konzipiert, die empfindlich gegen Mikropartikel-Kontamination, nicht flüchtige Rückstände und Ionen sind.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 100, ISO 5 bzw. M 3.5 geeignet.
Farbe: Weiß
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.
*Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904