Mikrofaser-Glastuch, Hygen™
Lieferant: Rubbermaid Commercial Products
FGQ63000BL00
141-0122EA 79.2 EUR
141-0122
Mikrofaser-Glastuch, Hygen™
Wischtücher Reinigungstücher, wiederverwendbar Tücher für allgemeine Anwendungen
Die HYGEN™ Spiegel- und Glastücher von Rubbermaid Commercial verfügen über eine hochwertige Mikrofaserstruktur für eine kratz- und fusselfreie Reinigung.
  • Hochwertige Mikrofaserstruktur in hochwertiger Webart und mit doppelt veredelten Kanten
  • Entwickelt für die kratz- und fusselfreie Reinigung von Glas und verspiegelten Oberflächen
  • Hält bis zu 500 Waschgänge (bis zu 200 mit Bleichmittel) aus
  • Bleichmittelresistent in heißem und kaltem Wasser
  • Zertifizierte Einhaltung der CDC-Waschanforderungen (Centers for Disease Control) für Heiß- und Kaltwasser