Laboratory and glassware washers, PG 8535 and PG 8536
Lieferant: MIELE
7321240 7870410 7870440 9062950 7831480 7870450 7831710 9062920 7831680 7831500 7831700 7831490 7870430 7870460 7907620 9358490 7870470 7870420 9062900
141-0560EA 22922 EUR
141-0560 141-0603 141-0606 141-0638 141-0590 141-0607 141-0597 141-0635 141-0595 141-0592 141-0596 141-0591 141-0605 141-0608 141-0612 141-0644 141-0609 141-0604 141-0633
Laboratory and glassware washers, PG 8535 and PG 8536
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
Diese Reinigungs- und Desinfektionsgeräte mit integriertem Trocknungsaggregat und Schubfach wurden für die Instumentenaufbereitung in Kliniken und OPs sowie für die Aufbereitung von Laborglas in der Industrie, Umwelt- und Forschungslaboratorien, Biologie und Pharmazie entwickelt. Die neue Produktlinie PG 85 bietet ein breites Spektrum an Innovationen wie die frei programmierbare PROFITRONIC+ Steuerung, die Spülarmkontrolle PerfectSpeed, die temperaturunabhängige, ultraschallbasierte Dosiervolumenkontrolle PerfectFlow sowie das Leitfähigkeitsmesssystem PerfectPureSensor.
  • Frei programmierbare PROFITRONIC+ Steuerung mit 64 Programmplätzen und standardisierten Reinigungs- und Desinfektionsprogrammen; freie Programmplätze für benutzerdefinierte Programme
  • Perfekte Wirtschaftlichkeit: langlebige Materialien, kurze Prozesslaufzeiten, geringerer Wasser- und Energieverbrauch
  • Hygienisches Frischwassersystem mit Wasserwechsel nach jeder Spülphase
  • Optimale Benutzerfreundlichkeit und präzise definierte Waschprozesse
  • Keine manuelle Vor- bzw. Nachreinigung
PerfectTouchControl: Die einfach zu bedienenden Reinigungs- und Desinfektionsautomaten der Produktlinie PG 85 sind mit einem berührungsempfindlichen Display ausgestattet. Das bündig in die Gerätefront eingelassene chemikalienbeständige Display ermöglicht eine einfache und effektive Wischdesinfektion. Die Schnittstelle ermöglicht eine Bedienung über nur sehr wenige Tasten; alle Prozessschritte werden in der Sprache des Benutzers auf dem Display angezeigt. Der Benutzer kann aus 20 Sprachen wählen.
PerfectSpeedSensor: Für ein optimales und sicheres Reinigungs- und Desinfektionsergebnis muss die Rotationsgeschwindigkeit der Spülarme innerhalb definierter Grenzwerte liegen. Mit der neuen Spülarm-Kontrolleinheit PerfectSpeedSensor wird die exakte Drehzahl jedes einzelnen Spülarms – von den Maschinenspülarmen bis hin zu den Korb- und Wagenspülarmen – kontrolliert und dokumentiert. Die Spülarmsensierung überprüft ständig über eine Sensorleiste außerhalb des Spülraumes, ob die definierten Drehzahlen erreicht werden. Auf dem Display wird angezeigt, ob die Werte korrekt sind oder ob Spültechnik oder Prozess überprüft werden müssen. Bei Abweichungen von den Soll-Werten wird abhängig von den Systemeinstellungen entweder eine Fehlermeldung angezeigt, oder das Programm wird direkt unterbrochen, um dem Anwender sofort die Möglichkeit der Fehlerbehebung einzuräumen.
PerfectFlowSensor: Die neue Ultraschalltechnologie PerfectFlowSensor von Miele bietet deutlich mehr Sicherheit als herkömmliche Systeme. Der PerfectFlowSensor ist serienmäßig in der Produktlinie PG 85 integriert und gewährleistet eine bisher unerreicht präzise Messung und Überwachung des Volumenstroms, unabhängig von der jeweiligen Viskosität und Umgebungstemperatur. Jegliche Abweichung von der Soll-Dosierung wird sicher erkannt und die exakte Reproduktion des validierten Prozesses ist vollständig gewährleistet. Bei Abweichungen außerhalb der Toleranzen erfolgt wahlweise eine Warnmeldung oder ein Programmabbruch.
Außenverkleidung und Tank aus Edelstahl.
PerfectPureSensor: Rückstände in der Schlussspülung können das Aufbereitungsergebnis negativ beeinflussen, manchmal mit katastrophalen Folgen. Mit dem neuen PerfectPureSensor Leitfähigkeitsüberwachungssystem des neuen PG 8536 werden unerwünschte Substanzen im Spülwasser – wie gelöste Salze von alkalischen oder sauren Prozesschemikalien – werden sicher erkannt und auf einen vom Kunden definierten Grenzwert reduziert. Das Aufzeichnen der Leitfähigkeit über den gesamten Prozess gewährleistet die präzise Reproduzierbarkeit von validierten Prozessen und bietet somit eine erhöhte Sicherheit.
Standards: Entspricht VDE, VDE-EMC, DVGW, CE 0366, IP 20
Bestellinformation: Körbe und Einsätze müssen separat bestellt werden.