Dosiergerät für flüssige Medien und anderes Zubehör
Lieferant: MIELE
69.7470.06 69.7470.08 7514610 4518050 6157520 10087330 10087340
MIEL69.7470.06EA 0 EUR
MIEL69.7470.06 141-0138 141-0579 141-0395 141-0495 MIEL10087330 MIEL10087340
Dosiergerät für flüssige Medien und anderes Zubehör
Reinigungs- und Desinfektionsautomaten
G 7896 DOS-Schrank: für 1 bis 4 DOS-Module mit Behälter.
  • Abnehmbare Tür
  • Freistehend, unterbaufähig
  • Außenverkleidung aus Edelstahl oder weißem Stahl
  • 3 Ebenen: 1. Ebene mit herausziehbarer, auf Teleskopschienen geführter Schublade zur Aufnahme von 4 DOS-Modulen, 2. und 3. Ebene mit herausziehbarer, auf Teleskopschienen geführter Schublade mit Auffangschale und Verriegelung zur Aufnahme von 2×5 Liter-Kanistern
DOS G 60 Modul:
Für flüssige Reiniger
Schlauchdosierpumpe, einstellbar über die elektronische Steuerung der Maschine
More Product Information
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable